Tisk…
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-Morpholinecarboxylate
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 4770 CZK
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038676
CAS číslo: 126264-49-1