Tisk…
3-Ethylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953182-100G OR953182-25G
APOSOR953182-100GEA 6450 CZK
APOSOR953182-100G APOSOR953182-25G
3-Ethylaniline 95%
3-Ethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007818
CAS číslo: 587-02-0