Tisk…
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 21490 CZK
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01755876
CAS číslo: 28920-67-4