Tisk…
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953155-5G
APOSOR953155-5GEA 2570 CZK
APOSOR953155-5G
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine 96%
N,N-Dimethyl-3-nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956024
CAS číslo: 5028-23-9