Tisk…
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953106-1G OR953106-500MG OR953106-5G
APOSOR953106-1GEA 7280 CZK
APOSOR953106-1G APOSOR953106-500MG APOSOR953106-5G
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid 97%
N-Boc-4-(fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₂₆H₃₀N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318741
CAS číslo: 183673-66-7