Tisk…
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953072-1G OR953072-25G OR953072-5G
APOSOR953072-1GEA 1620 CZK
APOSOR953072-1G APOSOR953072-25G APOSOR953072-5G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832999
CAS číslo: 62846-82-6