Tisk…
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953062-1G OR953062-5G
APOSOR953062-1GEA 1580 CZK
APOSOR953062-1G APOSOR953062-5G
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid 98%
3-Pyrazol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01822327
CAS číslo: 89532-73-0