1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953037-1G
OR953037-250MG
APOSOR953037-1GEA
14720
CZK
APOSOR953037-1G
APOSOR953037-250MG
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Methylphenyl)cyclopropanamine
Vzorec:
C₁₀H₁₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07374481 CAS číslo: 503417-30-9 |