Tisk…
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-Nitrophenylacetate
OR953022-5G
APOSOR953022-5GEA 2980 CZK
APOSOR953022-5G
Methyl-3-nitrophenylacetate 97%
Methyl-3-nitrophenylacetate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669939
CAS číslo: 10268-12-9