Tisk…
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Piperidyl)isopropyl Alcohol
OR953011-25G OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA 9390 CZK
APOSOR953011-25G APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Vzorec: C₈H₁₇NO
MW: 143.23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797159
CAS číslo: 22990-34-7