Tisk…
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952993-10G OR952993-25G OR952993-5G
APOSOR952993-10GEA 0 CZK
APOSOR952993-10G APOSOR952993-25G APOSOR952993-5G
Methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl-2-oxobutanoate
Vzorec: C₅H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093092
CAS číslo: 3952-66-7