Tisk…
5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952969-1G OR952969-250MG OR952969-5G
APOSOR952969-1GEA 20600 CZK
APOSOR952969-1G APOSOR952969-250MG APOSOR952969-5G
5-Methoxyisoxazol-3-amine 97%
5-Methoxyisoxazol-3-amine
Vzorec: C4H6N2O2
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 32326-25-3