Tisk…
Boc-D-Alanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 2110 CZK
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063123
CAS číslo: 7764-95-6