Tisk…
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952926-1G OR952926-25G OR952926-5G
APOSOR952926-1GEA 2900 CZK
APOSOR952926-1G APOSOR952926-25G APOSOR952926-5G
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017523
CAS číslo: 104175-24-8