Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952913-1G
OR952913-5G
APOSOR952913-1GEA
612
CZK
APOSOR952913-1G
APOSOR952913-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate 98%
Ethyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08702763 CAS číslo: 96835-17-5 |