Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Beta-tetralone
OR952909-5G
APOSOR952909-5GEA 0 CZK
APOSOR952909-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Vzorec: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001727
CAS číslo: 530-93-8