3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
OR952849-100G
OR952849-500G
APOSOR952849-100GEA
2610
CZK
APOSOR952849-100G
APOSOR952849-500G
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002290 CAS číslo: 51863-60-6 |