Tisk…
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoxazole
OR952811-5G
APOSOR952811-5GEA 2730 CZK
APOSOR952811-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine 97%
6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01664218
CAS číslo: 52112-68-2