4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR952757-1G
OR952757-25G
OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA
787
CZK
APOSOR952757-1G
APOSOR952757-25G
APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₅BrN₂O₂ Bod tání: 200…220 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00463988 CAS číslo: 84547-86-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)