Tisk…
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
OR952731-1G OR952731-250MG
APOSOR952731-1GEA 10350 CZK
APOSOR952731-1G APOSOR952731-250MG
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethylbenzotriazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05270868
CAS číslo: 691363-31-2