Tisk…
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR952727-1G OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA 5960 CZK
APOSOR952727-1G APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Vzorec: C₁₀H₉ClO
MW: 180,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796577
CAS číslo: 68449-32-1