Tisk…
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952720-1G OR952720-5G
APOSOR952720-1GEA 5060 CZK
APOSOR952720-1G APOSOR952720-5G
4-(Chloromethyl)benzamide 96%
4-(Chloromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00175950
CAS číslo: 84545-14-2