Tisk…
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 2650 CZK
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Bod varu: 56…57 °C/0,075mmHg
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042840
CAS číslo: 62462-05-9