2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952689-1G
OR952689-5G
OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA
2360
CZK
APOSOR952689-1G
APOSOR952689-5G
APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD07787581 CAS číslo: 13836-62-9 |