Tisk…
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR952663-250MG
APOSOR952663-250MGEA 12140 CZK
APOSOR952663-250MG
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine 95%
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-amine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18374085
CAS číslo: 1261365-47-2