Tisk…
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952661-25G OR952661-5G
APOSOR952661-25GEA 1680 CZK
APOSOR952661-25G APOSOR952661-5G
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Ethyl-2-morpholinoacetate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023375
CAS číslo: 3235-82-3