Tisk…
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952632-1G OR952632-250MG
APOSOR952632-1GEA 12830 CZK
APOSOR952632-1G APOSOR952632-250MG
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776841
CAS číslo: 169205-93-0