Tisk…
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952629-1G OR952629-5G
APOSOR952629-1GEA 0 CZK
APOSOR952629-1G APOSOR952629-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090832
CAS číslo: 400755-44-4