Tisk…
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952616-1G OR952616-5G OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA 1410 CZK
APOSOR952616-1G APOSOR952616-5G APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063887
CAS číslo: 58196-33-1