Tisk…
4-Methoxy-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9526-25G OR9526-5G
APOSOR9526-25GEA 1820 CZK
APOSOR9526-25G APOSOR9526-5G
4-Methoxy-3-nitropyridine
4-Methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209661
CAS číslo: 31872-62-5