Tisk…
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrole-1-propionic Acid
OR952599-10G OR952599-1G OR952599-5G
APOSOR952599-10GEA 24600 CZK
APOSOR952599-10G APOSOR952599-1G APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Bod tání: 59…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844729
CAS číslo: 89059-06-3