Tisk…
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952582-1G OR952582-250MG
APOSOR952582-1GEA 1950 CZK
APOSOR952582-1G APOSOR952582-250MG
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00186947
CAS číslo: 80636-30-2