Tisk…
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR952570-1G OR952570-5G
APOSOR952570-1GEA 622 CZK
APOSOR952570-1G APOSOR952570-5G
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02955309
CAS číslo: 89891-65-6