Tisk…
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 622 CZK
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁BrClN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094742
CAS číslo: 220247-73-4