Tisk…
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952532-1G OR952532-250MG OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA 8070 CZK
APOSOR952532-1G APOSOR952532-250MG APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06380317
CAS číslo: 18870-77-4