Tisk…
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952514-1G OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA 12830 CZK
APOSOR952514-1G APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235134
CAS číslo: 540497-47-0