(1-Chloroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9525-25ML
OR9525-500ML
APOSOR9525-25MLEA
3540
CZK
APOSOR9525-25ML
APOSOR9525-500ML
(1-Chloroethyl)benzene 97%
(1-Chloroethyl)benzene
Vzorec:
C₆H₅CHClCH₃ |
MDL Number:
MFCD00018870 CAS číslo: 672-65-1 |