Tisk…
Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952486-1G OR952486-5G
APOSOR952486-1GEA 910 CZK
APOSOR952486-1G APOSOR952486-5G
Ethyl-3-acetylbenzoate 98%
Ethyl-3-acetylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261283
CAS číslo: 37847-24-8