Tisk…
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952430-1G OR952430-5G
APOSOR952430-1GEA 4770 CZK
APOSOR952430-1G APOSOR952430-5G
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248004
CAS číslo: 73615-83-5