Tisk…
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952422-1G OR952422-250MG
APOSOR952422-1GEA 2780 CZK
APOSOR952422-1G APOSOR952422-250MG
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114865
CAS číslo: 22246-12-4