Tisk…
6-Methoxy-2-naphthol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 24800 CZK
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2000 g/mol
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00088677
CAS číslo: 5111-66-0