Tisk…
3-Chlorophenethyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952414-1G OR952414-25G OR952414-5G
APOSOR952414-1GEA 2860 CZK
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G APOSOR952414-5G
3-Chlorophenethyl bromide 97%
3-Chlorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117465
CAS číslo: 16799-05-6