Tisk…
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952366-10G OR952366-25G OR952366-5G
APOSOR952366-10GEA 3310 CZK
APOSOR952366-10G APOSOR952366-25G APOSOR952366-5G
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08572143
CAS číslo: 25699-98-3