Tisk…
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952352-1G OR952352-250MG
APOSOR952352-1GEA 12830 CZK
APOSOR952352-1G APOSOR952352-250MG
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366720
CAS číslo: 869735-23-9