Tisk…
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952330-1G OR952330-250MG
APOSOR952330-1GEA 10350 CZK
APOSOR952330-1G APOSOR952330-250MG
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine 95%
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine
Vzorec: C₁₀H₁₇NOSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659011
CAS číslo: 782479-88-3