Tisk…
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952281-1G OR952281-250MG
APOSOR952281-1GEA 17990 CZK
APOSOR952281-1G APOSOR952281-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375374
CAS číslo: 66909-34-0