3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952268-1G
OR952268-250MG
APOSOR952268-1GEA
1490
CZK
APOSOR952268-1G
APOSOR952268-250MG
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O₃ MW: 174.54 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11044290 CAS číslo: 31872-64-7 |