Tisk…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9522-1G OR9522-250MG OR9522-5G
APOSOR9522-1GEA 2150 CZK
APOSOR9522-1G APOSOR9522-250MG APOSOR9522-5G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₁₀N₄O
Bod tání: 180…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00269303
CAS číslo: 144835-67-6