(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952187-10G
OR952187-1G
OR952187-5G
APOSOR952187-10GEA
26450
CZK
APOSOR952187-10G
APOSOR952187-1G
APOSOR952187-5G
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11052844 CAS číslo: 937202-11-4 |