Tisk…
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR952122-1G OR952122-250MG
APOSOR952122-1GEA 12100 CZK
APOSOR952122-1G APOSOR952122-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09859114
CAS číslo: 1020056-33-0